Läs mer
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterila latex renrumshandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12330170 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12330170 8 200 par
12390160 6 200 par
12300170 6.5 200 par
12310170 7 200 par
12320170 7.5 200 par
12425100 8.5 200 par
12699771 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12330170 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 91225080
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tjock, ren och steril latex med en handspecifik design för komfort och fingerfärdighet. Rekommenderas för klass 100/ISO 5 renrumsmiljöer.
  • Sterila engångshandskars handspecifika ergonomiska design kombinerar komfort och fingerfärdighet.
  • Kompatibel med klass 100 (ISO 5)/Grade A renrumsmiljöer.
  • Tjockleksnivåer säkerställer en blandning av skydd och taktil känslighet.
  • Förbättrad med PEARL™ Allergen Reduction Technology som minimerar proteinhalten under tillverkningsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1
Beläggningsmaterial Latex
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 9,1 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.23 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Renrum
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 9,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 8
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 9,1 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Handske manschettstil Rak
Greppdesign Jämna
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Modell 91-225
Serie AccuTech™ 91-225
Draghållfasthet 24 MPa
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm