Läs mer
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterila latex renrumshandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12699771 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 12699771
Brand: Ansell 91225090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tjock, ren och steril latex med en handspecifik design för komfort och fingerfärdighet. Rekommenderas för klass 100/ISO 5 renrumsmiljöer.
  • Sterila engångshandskars handspecifika ergonomiska design kombinerar komfort och fingerfärdighet.
  • Kompatibel med klass 100 (ISO 5)/Grade A renrumsmiljöer.
  • Tjockleksnivåer säkerställer en blandning av skydd och taktil känslighet.
  • Förbättrad med PEARL™ Allergen Reduction Technology som minimerar proteinhalten under tillverkningsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1
Beläggningsmaterial Latex
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 9,1 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.23 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Cleanroom Use
Latexfri Nej
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 9,1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Cleanroom Gloves
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 9,1 mil
Tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Handske manschettstil Rak
Greppdesign Jämna
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Modell 91-225
Serie AccuTech™ 91-225
Draghållfasthet 24 MPa
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm