Läs mer
Ansell AlphaTec™ 02-100 Kemikaliebeständiga, 5-lagers laminerade handskar
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
Laminerade handskar ger extremt motstånd mot ett brett spektrum av kemikalier, inklusive biologiska faror.
- Ge flexibilitet och taktilitet
- Tillverkad av en exceptionellt tunn kemikaliebeständig femlagers laminerad film
- Integrerad, nonwoven liner hjälper till att absorbera och avleda svett för en svalare, bekvämare passform
- Kan bäras som foder under tyngre nitril-, neopren- eller PVC-handskar
- Handspecifik
- Brett spektrum kemisk resistens
- Vinge-tumme för ökad bärkomfort
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategori lll |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Vitt |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Laminerad film |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 9 |
| Tjocklek (engelska) | 2,5 mil |
| Visa mer |