Läs mer
Ansell AlphaTec™ 02-100 Kemikaliebeständiga, 5-lagers laminerade handskar
Produktkod. 12689781 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12689781 6 12 par
12313609 7 12 par
11517853 8 12 par
12333609 9 -
12343609 10 12 par
15399622 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12689781 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 2100060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3225.00 SEK
    1946.58 SEK / 12 par
    Save 1278.42 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Laminerade handskar ger extremt motstånd mot ett brett spektrum av kemikalier, inklusive biologiska faror.
  • Ge flexibilitet och taktilitet
  • Tillverkad av en exceptionellt tunn kemikalieresistent, femlagers laminerad film
  • Integrerat, icke-vävt foder hjälper till att absorbera och avleda svett för en svalare och bekvämare passform
  • Kan bäras som foderskydd under tyngre nitril-, neopren- eller PVC-handskar
  • Handspecifik
  • Bredspektrumkemisk resistens
  • Vingtumme för ökad komfort för bäraren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategori lll
Användningsområden Industriell
Färg Vitt
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Laminerad film
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 6
Tjocklek (engelska) 2,5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.06 mm
EN388 Standard EN 388:0000
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ABCEFGHIMS
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Modell 2-100 6 902209
Serie AlphaTec™ 02-100
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38 cm