Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38-612 Butyl Viton Kemikaliebeständiga handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Handskar erbjuder avancerad kemikalieresistens och har ett 0,3 mm butyl-viton lager.
- Designad med en naturligt böjd ergonomisk form för att öka komforten, säkerställa fingerfärdighet och göra på- och avtagning enklare.
- Rekommenderas för fordonsindustrin, biovetenskap, kemi och akutsjukvård.
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Viton, Butyl |
| Produkttyp | Butyl Gloves |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (engelska) | 11 mil |
| Visa mer |