Läs mer
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 Renrumshandskar i neopren
BIOPHARMA
Produktkod. 11716713 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 11716713
Brand: Ansell 73701065
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila neopren (polykloropren) renrumshandskar är fria från proteiner och acceleratorer. Lämplig för användning i aseptiska och klass 100/ISO 5 renrumsmiljöer.
  • Sterila engångshandskar har en unik neoprenformulering för större hållbarhet och punkteringsmotstånd.
  • Erbjuder höga nivåer av kemisk stänkbeständighet som skyddar mot olika faror.
  • Pärlmanschett designad med SUREFIT™ teknik förhindrar manschetter från att rulla ner.
  • Latexfri och kemisk acceleratorfri eliminerar typ I och typ IV allergirisker.
  • Rekommenderas för överföring av vätskor och fasta ämnen, provtagning, blandning, blandning och aseptisk fyllning/märkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Ja
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 0.65
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Fingertjocklek (engelska) 8,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.19 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Polykloropren
Palmtjocklek (engelska) 7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.18 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Cleanroom Gloves
Storlek 6.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8,3 mil
Tjocklek (metrisk) 0.19 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Modell 73-701
Serie TouchNTuff™ 73-701
Draghållfasthet 17 MPa
Längd (engelska) 11,6 tum
Längd (metrisk) 29.5 cm