Läs mer
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 Renrumshandskar i neopren
BIOPHARMA
Produktkod. 11746713 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11746713 8 200 par
11706713 6 -
11716713 6.5 200 par
11726713 7 -
11736713 7.5 200 par
11756713 8.5 200 par
12465090 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11746713 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 73701080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9418.50 SEK
    5934.65 SEK / 200 par
    Save 3483.85 SEK
    36% Av
I lager
Sterila neopren (polykloropren) renrumshandskar är fria från proteiner och acceleratorer. Lämplig för användning i aseptiska och klass 100/ISO 5 renrumsmiljöer.
  • Sterila engångshandskar har en unik neoprenformulering för större hållbarhet och punkteringsmotstånd.
  • Erbjuder höga nivåer av kemisk stänkbeständighet som skyddar mot olika faror.
  • Pärlmanschett designad med SUREFIT™ teknik förhindrar manschetter från att rulla ner.
  • Latexfri och kemisk acceleratorfri eliminerar typ I och typ IV allergirisker.
  • Rekommenderas för överföring av vätskor och fasta ämnen, provtagning, blandning, blandning och aseptisk fyllning/märkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Ja
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 0.65
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 8,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.19 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Polykloropren
Palm Thickness (English) 7 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.18 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 8
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8,3 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.19 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Modell 73-701
Serie TouchNTuff 73-701
Draghållfasthet 17 MPa
Längd (engelska) 11,6 tum
Längd (metrisk) 29.5 cm