Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-644 Polyuretanbelagda skärskyddshandskar, ergonomisk design
Produktkod. 18674313
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18674313 Betydande
18644313 X-Small
18654313 Liten
18664313 Intermediär
18684313 X-large
18694313 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 18674313 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11644090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lättviktshandskar har en ergonomisk passform som ger den perfekta balansen mellan skydd och precision när du arbetar med små, vassa delar.
  • Intercept Teknik &handel; med ergonomisk design
  • Proprietär blandning av högpresterande polyetengarn med en polyuretanbeläggning i handflatan
  • Formar sig naturligt efter handen och förhindrar trötthet
  • Mjuk och sval för huden för komfort hela dagen
  • ANSI Nivå 2 skärskydd
  • ANSI Nivå 5 nötningsskydd
  • Egenutvecklad grå polyuretanbeläggning ger ett säkert grepp i både lätt olja och torra applikationer
  • Ökar arbetarsäkerheten vid hantering av vassa föremål
  • Motståndskraft mot revor och punkteringar
  • Grå palmbeläggning döljer jord
  • Hållbar och tvättbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå, Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material HPPE
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek Betydande
EN388 Standard EN 388:4342B, EN 388:4342
För användning med (applikation) Fordon, maskiner och utrustning, metalltillverkning, verktyg, lager
Handske manschettstil Sticka
Liner material HPPE, Nylon , Spandex
Modell 11-644/L
Serie HyFlex™ 11-644
Längd (engelska) 8,1 tum
Längd (metrisk) 20.7 cm