Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-644 Polyuretanbelagda skärskyddshandskar, ergonomisk design
Produktkod. 18684313
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18684313 X-large
18644313 X-Small
18654313 Liten
18664313 Intermediär
18674313 Betydande
18694313 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 18684313 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11644100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättviktshandskar har en ergonomisk passform som ger den perfekta balansen mellan skydd och precision när du arbetar med små, vassa delar.
  • Intercept Teknik &handel; med ergonomisk design
  • Proprietär blandning av högpresterande polyetengarn med en polyuretanbeläggning i handflatan
  • Formar sig naturligt efter handen och förhindrar trötthet
  • Mjuk och sval för huden för komfort hela dagen
  • ANSI Nivå 2 skärskydd
  • ANSI Nivå 5 nötningsskydd
  • Egenutvecklad grå polyuretanbeläggning ger ett säkert grepp i både lätt olja och torra applikationer
  • Ökar arbetarsäkerheten vid hantering av vassa föremål
  • Motståndskraft mot revor och punkteringar
  • Grå palmbeläggning döljer jord
  • Hållbar och tvättbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå, Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material HPPE
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek X-large
EN388 Standard EN 388:4342B, EN 388:4342
För användning med (applikation) Fordon, maskiner och utrustning, metalltillverkning, verktyg, lager
Handske manschettstil Sticka
Liner material HPPE, Nylon , Spandex
Modell 11-644/XL
Serie HyFlex™ 11-644
Längd (engelska) 8,1 tum
Längd (metrisk) 20.7 cm