Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-501 Aramid Fiber Stretch Armor Handskar, nitrilbelagda
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Fånga upp Technology™ höjer skyddet& skicklighetsstandarder för skärtåliga handskar
- Aramidfiber ger ett extra skydd
- Ergonomisk design ger närhet till bara händer och minskar handtrötthet
- Nitrilskumbeläggning förbättrar greppförmågan och taktil känslighet
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A5 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Aramidfiber |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 6 |
| För användning med (applikation) | Bilreparationer, drift av maskiner/utrustning, metalltillverkning och kemikaliehantering |
| Visa mer |