Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-800 Skumnitrilbelagda arbetshandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12600762 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12600762 11 12 par
12610762 6 12 par
11796394 7 12 par
11736414 9 12 par
11716723 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12600762 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11800110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.10 SEK
    643.84 SEK / 12 par
    Save 301.26 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skumnitrilbeläggning förbättrar greppförmågan vilket gör att arbetare enkelt kan utföra taktila uppgifter. Handskarna är skräddarsydda vid basen av pinkfingret för att bättre anpassa sig till handens naturliga kontur.
  • Ansell ZONZ™ Comfort Fit-teknik för förbättrad passform och förbättrad känsla
  • Ny design ger mer hållbarhet än tidigare formuleringar
  • Skumbeläggning ökar andningsförmågan för användarkomfort
  • Proprietär tvättprocess extraherar effektivt föroreningar för att ge en renare, bekvämare handske
  • Förbättrade greppegenskaper i torra och lätt oljiga miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifikat och efterlevnad CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH Compliant, OEKO-TEX STANDARD 100, Dermatest, Food Contact
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH
Belagt område Palm, fingrar
Konstruktion Knit
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Grå, Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nylon
Produkttyp Sömlösa stickade handskar
Storlek 11
Stil Knit Wrist
För användning med (applikation) Bilreparationer, drift av tung utrustning, metalltillverkning och lätt kemikaliehantering
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Förpackningstyp Polybag
Serie 11-800
Garnmätare 15
Längd (engelska) 8.34 to 10.31 in.
Längd (metrisk) 212 to 262 mm
Produktlinje HyFlex