Beskrivning
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit-teknik för förbättrad passform och förbättrad känsla
- Ny design ger mer hållbarhet än tidigare formuleringar
- Skumbeläggning ökar andningsförmågan för användarkomfort
- Proprietär tvättprocess extraherar effektivt föroreningar för att ge en renare, bekvämare handske
- Förbättrade greppegenskaper i torra och lätt oljiga miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Belagt område | Palm, fingrar |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Grå, Vitt |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nylon |
| Visa mer |