Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-518 Lätta skärtåliga handskar
Produktkod. 12638665 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12638665 9 12 par
12608665 6 12 par
12628665 8 12 par
12648665 10 12 par
12658665 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12638665 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11518090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2654.80 SEK
    1696.82 SEK / 12 par
    Save 957.98 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger barhand-liknande fingerfärdighet med lätt 18 gauge liner. Lätta skärtåliga handskar möts ANSI Nivå 2 skärskyddsstandarder.
  • Barhand-liknande fingerfärdighet för hög taktilitet
  • Förstahandske att tillhandahålla ANSI™ Klippnivå 2 i en 18 gauge-stil
  • Dyneema™ Diamond Technology ger ett högt förhållande mellan skärning och fingerfärdighet för säkerhet med komfort
  • Mjuk, skir fiber andas för att hålla händerna svala och torra
  • D3 pinky matchar handens naturliga konturer
  • Tunn polyuretanbeläggning
  • Beläggning möjliggör hög taktilitet
  • Hög nötningsbeständighet förlänger handskens livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nylon, Spandex, Dyneema Diamant, Polyurethane
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 9
EN388 Standard EN 388:3X31B, EN 388:3331
För användning med (applikation) Fordon, maskiner och utrustning, metalltillverkning, kemikalier, verktyg, lager
Kön Unisex
Handske manschettstil Elastisk
Greppdesign Grov
Liner material Nylon, Spandex , Dyneema™
Foder Fodrad
Modell 11-518 9
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 1
Serie HyFlex™ 11-518
Tummen stil Vinge
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (metrisk) 21 cm