Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-518 Lätta skärtåliga handskar
Produktkod. 12648665 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12648665 10 12 par
12608665 6 12 par
12628665 8 12 par
12638665 9 12 par
12658665 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12648665 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11518100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2654.80 SEK
    1696.82 SEK / 12 par
    Save 957.98 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger barhand-liknande fingerfärdighet med lätt 18 gauge liner. Lätta skärtåliga handskar möts ANSI Nivå 2 skärskyddsstandarder.
  • Barhand-liknande fingerfärdighet för hög taktilitet
  • Förstahandske att tillhandahålla ANSI™ Klippnivå 2 i en 18 gauge-stil
  • Dyneema™ Diamond Technology ger ett högt förhållande mellan skärning och fingerfärdighet för säkerhet med komfort
  • Mjuk, skir fiber andas för att hålla händerna svala och torra
  • D3 pinky matchar handens naturliga konturer
  • Tunn polyuretanbeläggning
  • Beläggning möjliggör hög taktilitet
  • Hög nötningsbeständighet förlänger handskens livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nylon, Spandex, Dyneema Diamant, Polyurethane
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 10
EN388 Standard EN 388:3X31B, EN 388:3331
För användning med (applikation) Fordon, maskiner och utrustning, metalltillverkning, kemikalier, verktyg, lager
Kön Unisex
Handske manschettstil Elastisk
Greppdesign Grov
Liner material Nylon, Spandex , Dyneema™
Foder Fodrad
Modell 11-518 10
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 1
Serie HyFlex™ 11-518
Tummen stil Vinge
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (metrisk) 21 cm