Beskrivning
- Barhand-liknande fingerfärdighet för hög taktilitet
- Förstahandske att tillhandahålla ANSI™ Klippnivå 2 i en 18 gauge-stil
- Dyneema™ Diamond Technology ger ett högt förhållande mellan skärning och fingerfärdighet för säkerhet med komfort
- Mjuk, skir fiber andas för att hålla händerna svala och torra
- D3 pinky matchar handens naturliga konturer
- Tunn polyuretanbeläggning
- Beläggning möjliggör hög taktilitet
- Hög nötningsbeständighet förlänger handskens livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nylon, Spandex, Dyneema Diamant, Polyurethane |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Visa mer |