Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-900 Nitrilbelagda oljeavvisande handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Nitrilbeläggning ger lätt mekaniskt skydd och fingerfärdighet
- Designad för användning i måttligt oljiga tillverknings- och underhållsmiljöer
- Kombinerar skydd med förbättrat grepp och nötningsbeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Klorerad | Nej |
| Belagt område | Palm, fingrar |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Vitt, Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Visa mer |