Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-541 Lätta skärtåliga handskar, palmbelagda med INTERCEPT™ och GRIP™ Teknologi
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- INTERCEPT-teknik erbjuder skärskydd
- ANSELL GRIP-teknik för att arbeta i oljiga eller våta förhållanden
- Drag ZONZ™ Comfort Fit Technology för andningsförmåga och ergonomisk rörelse
- Palmbeläggning och FORTIX™ Teknikformulering för nötningsbeständighet och grepp
- Silikonfritt nitrilbeläggningsmaterial
- Smutsmaskerande handflata för längre användningstid
- Stickad handledsmanschett
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A4 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Aramidfiber, Nylon, Spandex, Fiber i rostfritt stål, Skumnitril |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Visa mer |