Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-531 Palmbelagda skärtåliga handskar, INTERCEPT™ och GRIP™ Teknologi
Produktkod. 16059611 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16059611 9 12 par
16029611 6 12 par
16039611 7 12 par
16049611 8 12 par
16069611 10 12 par
16079611 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16059611 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11531090
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultralätta handskar erbjuder fingerfärdighet, förfinad rörlighet och skärprestanda i en bekväm och flexibel stil.
  • Har 18 gauge ultralätt liner med INTERCEPT-teknikgarn som ger EN Cut Level 3-skydd
  • Linern har ZONZ ™ comfort fit-teknologi för andningsförmåga och ergonomisk rörelse
  • Palmdoppad beläggning och FORTIX™ Teknikformulering ger förbättrad nötningsbeständighet och grepp
  • Silikonfri design
  • Smutsmaskerande handflata för längre användningstid
  • SV Skärnivå 3 (ANSI Nivå 2)
  • SV Nötningsnivå 4
  • Finns i storlekarna 6 till 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grå, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Glasfiber, Nylon, HPPE, Spandex, Skumnitril
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 9
EN388 Standard EN 388:4X42B, EN 388:4342
För användning med (applikation) Montering av smådelar, lätta arbetsuppgifter, hantering av släta, hala eller vassa material som glas, plåt, kakel och faner, underhåll
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Ansell GRIP™ Teknologi
Liner material Glasfiber, Nylon , HPPE, Spandex
Foder Fodrad
Modell 11-531 9
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 2
Serie HyFlex™ 11-531
Tummen stil Vinge
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (metrisk) 21 cm