Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-531 Palmbelagda skärtåliga handskar, INTERCEPT™ och GRIP™ Teknologi
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Har 18 gauge ultralätt liner med INTERCEPT-teknikgarn som ger EN Cut Level 3-skydd
- Linern har ZONZ ™ comfort fit-teknologi för andningsförmåga och ergonomisk rörelse
- Palmdoppad beläggning och FORTIX™ Teknikformulering ger förbättrad nötningsbeständighet och grepp
- Silikonfri design
- Smutsmaskerande handflata för längre användningstid
- SV Skärnivå 3 (ANSI Nivå 2)
- SV Nötningsnivå 4
- Finns i storlekarna 6 till 11
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Grå, Svart |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Glasfiber, Nylon, HPPE, Spandex, Skumnitril |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Visa mer |