Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-531 Palmbelagda skärtåliga handskar, INTERCEPT™ och GRIP™ Teknologi
Produktkod. p-6570072 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16029611
Brand: Ansell 11531060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultralätta handskar erbjuder fingerfärdighet, förfinad rörlighet och skärprestanda i en bekväm och flexibel stil.
  • Har 18 gauge ultralätt liner med INTERCEPT-teknikgarn som ger EN Cut Level 3-skydd
  • Linern har ZONZ ™ comfort fit-teknologi för andningsförmåga och ergonomisk rörelse
  • Palmdoppad beläggning och FORTIX™ Teknikformulering ger förbättrad nötningsbeständighet och grepp
  • Silikonfri design
  • Smutsmaskerande handflata för längre användningstid
  • SV Skärnivå 3 (ANSI Nivå 2)
  • SV Nötningsnivå 4
  • Finns i storlekarna 6 till 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grå, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Glasfiber, Nylon, HPPE, Spandex, Skumnitril
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard EN 388:4X42B, EN 388:4342
För användning med (applikation) Montering av smådelar, lätta arbetsuppgifter, hantering av släta, hala eller vassa material som glas, plåt, kakel och faner, underhåll
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Ansell GRIP™ Teknologi
Liner material Glasfiber, Nylon , HPPE, Spandex
Foder Fodrad
Modell 11-531 6
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 2
Serie HyFlex™ 11-531
Tummen stil Vinge
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (metrisk) 21 cm