Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-735 Medium-Duty, 10 Gauge Skärskyddshandskar, INTERCEPT™ Teknologi
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15559891 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15559891
Brand: Ansell 11735110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Andningshandskar har Cut Level C (ANSI A4) prestanda för maximalt skärmotstånd. Tillverkad av lycra som är mjuk och sval på huden för komfort hela dagen.
  • Lätt, lätt att bära under långa arbetstider
  • Linerfunktioner optimerade Lycra™ innehåll för kylande effekt på huden
  • Silikonfri polyuretan (PU) handflatsbeläggning ger förbättrat grepp i lätta oljemiljöer för säker hantering
  • Grå beläggning döljer smuts i miljöer med smutsexponering
  • SV Skärnivå 5 (ANSI Nivå 4)
  • SV Nötningsnivå 4 (ANSI Nivå 6)
  • Finns i storlekarna 6 till 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A4
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Glasfiber, HPPE, Nylon, Spandex, Polyeten
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard EN 388:4X43C, EN 388:4543
För användning med (applikation) Montering av små delar och komponenter, skärning av små torra eller lätt oljade delar och underhåll, allmänt underhåll, metalltillverkning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Grov
Liner material Glasfiber, HPPE, Nylon , Spandex
Foder Fodrad
Modell 11-735 11 163847
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-735
Tummen stil Vinge
Längd (engelska) 8,8 tum
Längd (metrisk) 22.4 cm