Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-735 Medium-Duty, 10 Gauge Skärskyddshandskar, INTERCEPT™ Teknologi
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6570069 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15569891 6 12 par
15579891 7 12 par
15589891 8 12 par
15599891 9 12 par
15549891 10 12 par
15559891 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15569891 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11735060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Andningshandskar har Cut Level C (ANSI A4) prestanda för maximalt skärmotstånd. Tillverkad av lycra som är mjuk och sval på huden för komfort hela dagen.
  • Lätt, lätt att bära under långa arbetstider
  • Linerfunktioner optimerade Lycra™ innehåll för kylande effekt på huden
  • Silikonfri polyuretan (PU) handflatsbeläggning ger förbättrat grepp i lätta oljemiljöer för säker hantering
  • Grå beläggning döljer smuts i miljöer med smutsexponering
  • SV Skärnivå 5 (ANSI Nivå 4)
  • SV Nötningsnivå 4 (ANSI Nivå 6)
  • Finns i storlekarna 6 till 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A4
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Glasfiber, HPPE, Nylon, Spandex, Polyeten
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard EN 388:4X43C, EN 388:4543
För användning med (applikation) Montering av små delar och komponenter, skärning av små torra eller lätt oljade delar och underhåll, allmänt underhåll, metalltillverkning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Grov
Liner material Glasfiber, HPPE, Nylon , Spandex
Foder Fodrad
Modell 11-735 6 163842
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-735
Tummen stil Vinge
Längd (engelska) 8,8 tum
Längd (metrisk) 22.4 cm