Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-727 Medium Duty, 15 Gauge Skärskyddshandskar, INTERCEPT™ Teknologi
Produktkod. 16059651 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16059651 8 12 par
16039651 6 12 par
16049651 7 12 par
16069651 9 12 par
16079651 10 12 par
16089651 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16059651 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11727080
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nötningsbeständiga handskar har en polyuretanbeläggning för ökad komfort, samt ett säkert grepp på torra till lätt oljiga delar för säker hantering i en mängd olika miljöer.
  • Lätt, lätt att bära under långa arbetstider
  • Liner funktioner optimerade Lycra™ innehåll för kylande effekt på huden
  • Silikonfri polyuretan (PU) handflatsbeläggning ger förbättrat grepp i lätta oljemiljöer för säker hantering
  • Grå beläggning döljer smuts i miljöer med smutsexponering
  • ANSI skärnivå 2
  • SV Nötningsnivå 4 (ANSI Nivå 6)
  • Finns i storlekarna 6 till 11
Användningsområden:
  • Montering av metalldelar och komponenter
  • Montering av vitvaror
  • Kapning av små torra eller lätt oljade delar och underhåll
  • Allmänt underhåll
  • Glastillverkning
  • Hantering av skarpkantade föremål
  • Metalltillverkning
  • Insprutning och formning av plast
  • Förmontering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material HPPE, Nylon, Spandex, Polyeten
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 8
EN388 Standard EN 388:4342
För användning med (applikation) Fordon, maskiner och utrustning, metalltillverkning, kemi, fordonseftermarknad, EMS, verktyg, lager
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Grov
Liner material HPPE, Nylon , Spandex
Foder Fodrad
Modell 11-727 8 163838
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 3
Serie HyFlex™ 11-727
Tummen stil Vinge
Längd (engelska) 7,6 tum.
Längd (metrisk) 19.5 cm