Learn More
Ansell HyFlex™ 11-727 Medium Duty, 15 Gauge Skärskyddshandskar, INTERCEPT™ Teknologi
Product Code. p-6570067 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 par
Product Code. 16039651
Brand: Ansell 11727060
Only null left
Add to basket
Add to basket
Nötningsbeständiga handskar har en polyuretanbeläggning för ökad komfort, samt ett säkert grepp på torra till lätt oljiga delar för säker hantering i en mängd olika miljöer.
  • Lätt, lätt att bära under långa arbetstider
  • Liner funktioner optimerade Lycra™ innehåll för kylande effekt på huden
  • Silikonfri polyuretan (PU) handflatsbeläggning ger förbättrat grepp i lätta oljemiljöer för säker hantering
  • Grå beläggning döljer smuts i miljöer med smutsexponering
  • ANSI skärnivå 2
  • SV Nötningsnivå 4 (ANSI Nivå 6)
  • Finns i storlekarna 6 till 11
Användningsområden:
  • Montering av metalldelar och komponenter
  • Montering av vitvaror
  • Kapning av små torra eller lätt oljade delar och underhåll
  • Allmänt underhåll
  • Glastillverkning
  • Hantering av skarpkantade föremål
  • Metalltillverkning
  • Insprutning och formning av plast
  • Förmontering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Konstruktion Knit
Beläggningsmaterial Polyurethane
Färg Gray
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specific
Latexfri Yes
Material HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Storlek 6
EN388 Standard EN 388:4342
För användning med (applikation) Automotive, machinery and equipment, metal fabrication, chemical, automotive aftermarket, EMS, utilities, warehousing
Kön Unisex
Handske manschettstil Knit
Greppdesign Rough
Liner material HPPE, Nylon, Spandex
Foder Lined
Modell 11-727 6 163836
Förpackningstyp Case
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-727
Tummen stil Wing
Längd (engelska) 7.6 in.
Längd (metrisk) 19.5 cm