Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-318 Industriell stickade handskar
Produktkod. 15416170 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15416170 7 -
15496160 6 12 par
15426170 8 12 par
15436170 9 12 par
15466170 10 12 par
15476170 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15416170 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11318070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00 SEK
    1448.47 SEK / 12 par
    Save 1041.53 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta industriella stickade handskar erbjuder barhandsliknande komfort och pekskärmskompatibilitet.
  • Industriella säkerhetshandskar har en ultralätt 18-gauge design, vilket säkerställer avancerad fingerfärdighet och pekskärmskompatibilitet.
  • Silikonfri för att förhindra att potentiella föroreningar överförs till metall före målning.
  • Dyneema™ Diamond Technology fiber hjälper till att uppnå EN ISO B/ANSI A2 skärskydd.
  • Spandex™ förstärkning i handflatan och knogarna ger en dämpad passform.
  • Oeko-Tex™ certifieringen säkerställer att handskar är fria från skadliga ämnen.
  • Rekommenderas för hantering av delar, montering, inspektion och underhåll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Belagt område Obelagd
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material HPPE
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 7
EN388 Standard EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
För användning med (applikation) Montering, inspektion, fordon, maskiner, underhåll
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Grå
Handske manschettstil Sticka
Liner material Dyneema™ Diamantteknologi
Foder Fodrad
Modell 11-318
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 0
Serie HyFlex™ 11-318
Garnmätare 18
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 21.2 cm