Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-318 Industriell stickade handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15466170 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15466170 10 12 par
15496160 6 12 par
15416170 7 -
15426170 8 12 par
15436170 9 12 par
15476170 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15466170 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11318100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta industriella stickade handskar erbjuder barhandsliknande komfort och pekskärmskompatibilitet.
  • Industriella säkerhetshandskar har en ultralätt 18-gauge design, vilket säkerställer avancerad fingerfärdighet och pekskärmskompatibilitet.
  • Silikonfri för att förhindra att potentiella föroreningar överförs till metall före målning.
  • Dyneema™ Diamond Technology fiber hjälper till att uppnå EN ISO B/ANSI A2 skärskydd.
  • Spandex™ förstärkning i handflatan och knogarna ger en dämpad passform.
  • Oeko-Tex™ certifieringen säkerställer att handskar är fria från skadliga ämnen.
  • Rekommenderas för hantering av delar, montering, inspektion och underhåll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Belagt område Obelagd
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material HPPE
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 10
EN388 Standard EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
För användning med (applikation) Montering, inspektion, fordon, maskiner, underhåll
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Grå
Handske manschettstil Sticka
Liner material Dyneema™ Diamantteknologi
Foder Fodrad
Modell 11-318
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 0
Serie HyFlex™ 11-318
Garnmätare 18
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 21.2 cm