Beskrivning
- Industriella säkerhetshandskar har en ultralätt 18-gauge design, vilket säkerställer avancerad fingerfärdighet och pekskärmskompatibilitet.
- Silikonfri för att förhindra att potentiella föroreningar överförs till metall före målning.
- Dyneema™ Diamond Technology fiber hjälper till att uppnå EN ISO B/ANSI A2 skärskydd.
- Spandex™ förstärkning i handflatan och knogarna ger en dämpad passform.
- Oeko-Tex™ certifieringen säkerställer att handskar är fria från skadliga ämnen.
- Rekommenderas för hantering av delar, montering, inspektion och underhåll.
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Belagt område | Obelagd |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE |
| Visa mer |