Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-818 Skumnitrilbelagda industrihandskar i nylon/spandex
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15660904 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
8
11
Förpackningsstorlek:
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15660904 8 12 par
15910086 6 12 par
15950086 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15660904 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11818080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultralätta multifunktionshandskar, designade för bekväm, taktil hantering. Sömlös, 18 gauge liner kombinerad med en ultratunn beläggning ger en känsla av bar hand för precisionsuppgifter som kräver fingertoppskänslighet.
  • Mjukt, 18 gauge nylon/spandexfoder ger en genomskinlig, andra hud för ökad användarkomfort och följsamhet
  • Ultratunn FORTIX™ Nitril patentsökt 0,7 mm skumbeläggning förbättrar torrt grepp och håller 2 gånger längre än traditionella beläggningar
  • Beläggningen andas 20 % bättre än tidigare formuleringar för svalare, torrare händer
  • ZONZ™ Comfort Fit Technology ger optimerad stickning vid basen av pinkfingret, över fingertopparna och genom handflatan
  • Fördelar med egen tvättprocess extraherar effektivt föroreningar för att ge renare, bekvämare handskar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Klorerad Nej
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Grov
Hand Specifik
Material Nylon, Spandex
Produkttyp Sömlösa stickade handskar
Storlek 8
För användning med (applikation) Bilmontering, maskiner, drift av utrustning och kemikaliehantering
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Grov
Serie 11-818
Garnmätare 18