Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-818 Skumnitrilbelagda industrihandskar i nylon/spandex
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Mjukt, 18 gauge nylon/spandexfoder ger en genomskinlig, andra hud för ökad användarkomfort och följsamhet
- Ultratunn FORTIX™ Nitril patentsökt 0,7 mm skumbeläggning förbättrar torrt grepp och håller 2 gånger längre än traditionella beläggningar
- Beläggningen andas 20 % bättre än tidigare formuleringar för svalare, torrare händer
- ZONZ™ Comfort Fit Technology ger optimerad stickning vid basen av pinkfingret, över fingertopparna och genom handflatan
- Fördelar med egen tvättprocess extraherar effektivt föroreningar för att ge renare, bekvämare handskar
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Klorerad | Nej |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | Grov |
| Hand | Specifik |
| Material | Nylon, Spandex |
| Visa mer |