Läs mer
Ansell Hynit™ 32-125 Nitrilbelagda vätskeavvisande handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5
8
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Vätskeavvisande impregnering stöter bort olja, fett och smuts
- Nitrilbeläggning är flexibel för optimal fingerfärdighet
- Överensstämmer med FDA:s livsmedelshanteringskrav
- Motståndskraftig mot skavsår
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Konstruktion | Klippt och sytt |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull, Polyester |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Visa mer |