Läs mer
Ansell Hynit™ 32-125 Nitrilbelagda vätskeavvisande handskar
Produktkod. p-144661 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5
8
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12630832
Brand: Ansell 32125070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciell nitrilbeläggning är flexibel samtidigt som den avvisar vätska, olja och smuts. Handskar är kompatibla med FDA:s livsmedelshanteringskrav.
  • Vätskeavvisande impregnering stöter bort olja, fett och smuts
  • Nitrilbeläggning är flexibel för optimal fingerfärdighet
  • Överensstämmer med FDA:s livsmedelshanteringskrav
  • Motståndskraftig mot skavsår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Koppar, Polyester
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 7
För användning med (applikation) Bilmontering, drift av utrustning, metalltillverkning och gruvdrift
Handske manschettstil Öppna
Greppdesign Jämna
Liner material Bomull/polyesterblandning
Foder Fodrad
Förpackningstyp Polybag
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 2
Serie 32-125
Tummen stil Vinge