Läs mer
Ansell MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201 Neoprenhandskar, förlängd manschett
Produktkod. 12415070 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12415070 Liten Paket med 100
11791573 Intermediär -
12435070 Betydande Paket med 100
11741583 X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12415070 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 25201070
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Neoprenhandskar med förlängd manschett ger utökat skydd mot kemikaliestänk över handleden och underarmen.
Tillverkad av neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandskar har texturerade fingertoppar för att ge ett säkert grepp i både torra och våta förhållanden.
  • Neoprenformulering
  • Texturerade fingertoppar ger ett säkert grepp i våta och torra miljöer
  • Kemisk stänkbeständighet mot de flesta syror och alkoholer
  • Polymerbelagd för enkel påtagning
  • Förlängd manschett för utökat skydd över handleden och underarmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifikat och efterlevnad ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Klorerad Ja
Användningsområden Lab
AQL 1.5
Färg Klart
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Latexfri Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Neoprenhandskar
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 6,3 mil
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Förlängd
Greppdesign Texturerade fingrar
Foder Ofodrad
Modell 25-201 S 385679
Serie MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
Längd (engelska) 11,5 tum.
Längd (metrisk) 29 cm