Läs mer
Ansell ActivArmr™ 28-359 Nitrilbelagda tunga handskar med NitraGold™ Manschett
Produktkod. 12650812 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12650812
Brand: Ansell 28359100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar kombinerar styrkan hos aramidfibrer med greppet och flexibiliteten hos Ansells avancerade nitrilbeläggningsteknik. NitraGuld™ manschetten ger mekaniskt skydd mot skärsår och nötning.
  • Tungviktsdesign ger en betydande skyddsnivå
  • Kevlar™ aramidfiberkonstruktionen är stark och hållbar
  • Nitrilbeläggning är oljebeständig och förbättrar greppförmågan
  • NitraGold™ manschetten ger mekaniskt skydd mot skärsår och nötning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Manschettmaterial NitraGold™
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart, Guld
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Exteriör finish No Texture
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 10
EN388 Standard 4321C
För användning med (applikation) Bilmontering/reparation
Liner material Aramidfiber
Serie ActivArmr™ 28-359