Läs mer
Ansell ActivArmr™ 28-359 Nitrilbelagda tunga handskar med NitraGold™ Manschett
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Tungviktsdesign ger en betydande skyddsnivå
- Kevlar™ aramidfiberkonstruktionen är stark och hållbar
- Nitrilbeläggning är oljebeständig och förbättrar greppförmågan
- NitraGold™ manschetten ger mekaniskt skydd mot skärsår och nötning
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Klorerad | Nej |
| Konstruktion | Klippt och sytt |
| Manschettmaterial | NitraGold™ |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Svart, Guld |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A3 |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Specifik |
| Visa mer |