Läs mer
Ansell ActivArmr™ 28-359 Nitrilbelagda tunga handskar med NitraGold™ Manschett
Produktkod. 12670812 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12670812
Brand: Ansell 28359090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar kombinerar styrkan hos aramidfibrer med greppet och flexibiliteten hos Ansells avancerade nitrilbeläggningsteknik. NitraGuld™ manschetten ger mekaniskt skydd mot skärsår och nötning.
  • Tungviktsdesign ger en betydande skyddsnivå
  • Kevlar™ aramidfiberkonstruktionen är stark och hållbar
  • Nitrilbeläggning är oljebeständig och förbättrar greppförmågan
  • NitraGold™ manschetten ger mekaniskt skydd mot skärsår och nötning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Manschettmaterial NitraGold™
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart, Guld
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Exteriör finish No Texture
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 9
EN388 Standard 4321C
För användning med (applikation) Bilmontering/reparation
Liner material Aramidfiber
Serie ActivArmr™ 28-359