Description
Icke-sterila renrumshandskar har fingerfärdighet, komfort och lång slitagepotential. Designad för användning i klass 10 (ISO 4) renrumsmiljöer.
- Klass 10 (ISO 4) renrumskompatibilitet
- Lågt joninnehåll och partikelhalter
- Latexfri, acceleratorfri
- Allergirisker av typ I och typ IV elimineras
- För användning inom bioteknik, medicintekniska produkter, elektronik
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk klassad | Ja |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Show More |