Läs mer
Ansell Nitrilite™ 93-401 Nitril renrumshandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12362219 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12362219 Liten Paket med 1000
17255106 X-Small -
12372219 Intermediär -
12382219 Betydande Paket med 1000
12392219 X-large Paket med 1000
12302229 2X-large Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12362219 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93401065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6094.00 SEK
    3907.20 SEK / Paket med 1000
    Save 2186.80 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-10-2026
Icke-sterila renrumshandskar har fingerfärdighet, komfort och lång slitagepotential. Designad för användning i klass 10 (ISO 4) renrumsmiljöer.
  • Klass 10 (ISO 4) renrumskompatibilitet
  • Lågt joninnehåll och partikelhalter
  • Latexfri, acceleratorfri
  • Allergirisker av typ I och typ IV elimineras
  • För användning inom bioteknik, medicintekniska produkter, elektronik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177.2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Ja
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 4,9 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.13 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Handske manschettstil Pärlstav
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Modell 93-401
Serie Nitrilite™ 93-401
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm