Läs mer
Ansell Nitrilite™ 93-401 Nitril renrumshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Medium
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Icke-sterila renrumshandskar har fingerfärdighet, komfort och lång slitagepotential. Designad för användning i klass 10 (ISO 4) renrumsmiljöer.
- Klass 10 (ISO 4) renrumskompatibilitet
- Lågt joninnehåll och partikelhalter
- Latexfri, acceleratorfri
- Allergirisker av typ I och typ IV elimineras
- För användning inom bioteknik, medicintekniska produkter, elektronik
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk klassad | Yes |
| Klorerad | Yes |
| Renrumsklass | Class 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Yes |
| AQL | 1.5 |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Partially Textured |
| Visa mer |