Läs mer
Ansell Nitrilite™ 93-401 Nitril renrumshandskar
BIOPHARMA
Produktkod. p-2364109 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Medium
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 17255106
Brand: Ansell 93401055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Icke-sterila renrumshandskar har fingerfärdighet, komfort och lång slitagepotential. Designad för användning i klass 10 (ISO 4) renrumsmiljöer.
  • Klass 10 (ISO 4) renrumskompatibilitet
  • Lågt joninnehåll och partikelhalter
  • Latexfri, acceleratorfri
  • Allergirisker av typ I och typ IV elimineras
  • För användning inom bioteknik, medicintekniska produkter, elektronik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177.2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Ja
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 4,9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.13 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 4,3 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Modell 93-401
Serie Nitrilite™ 93-401
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm