Läs mer
Ansell ActivArmr™ 80-813 Skumbelagda flamsäkra handskar
Produktkod. 12832253 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12832253
Brand: Ansell 80813100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flambeständiga handskar ger ljusbågsfara/riskkategori 2 skydd mot elektriska ljusbågsrisker. Aramidfiberskal möjliggör säker hantering av vassa föremål.
  • Aramidfiberskal är i sig flambeständigt och möjliggör säker hantering av vassa föremål
  • Neoprenskumbeläggning förbättrar greppet i torra, våta eller oljiga förhållanden
  • Bågvärde på 12 cal/cm 2 möter NFPA 70E Riskkategori 2
  • Ergonomisk design är bekväm och flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Arc Flash Nivå 2
Certifikat och efterlevnad NFPA 70E Riskkategori 2
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 407:412110
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Klart, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A4
Hand Specifik
Material Aramidfiber
Produkttyp Arc Flash Gloves
Storlek 10
EN388 Standard 2X42C
För användning med (applikation) Bilmontering, drift av utrustning/maskiner, gruvdrift och nyttoarbete
Handske manschettstil Sticka
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 2
Serie ActivArmr™ 80-813
Tummen stil Vinge
Garnmätare 13
Längd (engelska) 8.86 to 10.24 in.