Läs mer
Ansell ActivArmr™ 80-813 Skumbelagda flamsäkra handskar
Produktkod. 12872243 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12872243 7 12 par
12802253 6 12 par
12822253 8 12 par
12812253 9 12 par
12832253 10 12 par
12842253 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12872243 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 80813070
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Flambeständiga handskar ger ljusbågsfara/riskkategori 2 skydd mot elektriska ljusbågsrisker. Aramidfiberskal möjliggör säker hantering av vassa föremål.
  • Aramidfiberskal är i sig flambeständigt och möjliggör säker hantering av vassa föremål
  • Neoprenskumbeläggning förbättrar greppet i torra, våta eller oljiga förhållanden
  • Bågvärde på 12 cal/cm 2 möter NFPA 70E Riskkategori 2
  • Ergonomisk design är bekväm och flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Arc Flash Nivå 2
Certifikat och efterlevnad NFPA 70E Riskkategori 2
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 407:412110
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Klart, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A4
Hand Specifik
Material Aramidfiber
Produkttyp Arc Flash Gloves
Storlek 7
EN388 Standard 2X42C
För användning med (applikation) Bilmontering, drift av utrustning/maskiner, gruvdrift och nyttoarbete
Handske manschettstil Sticka
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 2
Serie ActivArmr™ 80-813
Tummen stil Vinge
Garnmätare 13
Längd (engelska) 8.86 to 10.24 in.