Läs mer
Ansell ActivArmr™ 80-600 Kraftiga skärtåliga handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Hanterar säkert glas, metall och plast
- Skärtålig och mekanisk prestanda
- Kevlar™ stickat foder och naturgummibeläggning
- Tål nötning, rivning och punkteringar
- Latexbeläggning med upphöjd krinkelfinish ger säkert grepp i både torra och våta förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Latex |
| Färg | Blått, Gult |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Naturgummi, Latex, Aramidfiber |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Visa mer |