Läs mer
Ansell ActivArmr™ 80-600 Kraftiga skärtåliga handskar
Produktkod. 15821837 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15821837 10 12 par
15801837 8 12 par
15811837 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Produktkod. 15821837 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 80600100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3510.60 SEK
    2247.85 SEK / 12 par
    Save 1262.75 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Kraftiga, skärtåliga handskar är idealiska för säker hantering av glas, metall och plast.
  • Hanterar säkert glas, metall och plast
  • Skärtålig och mekanisk prestanda
  • Kevlar™ stickat foder och naturgummibeläggning
  • Tål nötning, rivning och punkteringar
  • Latexbeläggning med upphöjd krinkelfinish ger säkert grepp i både torra och våta förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Latex
Färg Blått, Gult
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifikt
Latexfri Nej
Material Naturgummi
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 10
EN388 Standard EN 388:3444, EN 388:3444C
För användning med (applikation) Tillämpningar för hantering av plåt och glas, återvinning, konservering och tappning
Handske manschettstil Sticka
Liner material Aramidfiber
Modell 80-600 10206411
Serie ActivArmr™ 80-600
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 25 cm