Läs mer
Ansell ActivArmr™ 80-600 Kraftiga skärtåliga handskar
Produktkod. p-313944 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Produktkod. 15801837
Brand: Ansell 80600080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Kraftiga, skärtåliga handskar är idealiska för säker hantering av glas, metall och plast.
  • Hanterar säkert glas, metall och plast
  • Skärtålig och mekanisk prestanda
  • Kevlar™ stickat foder och naturgummibeläggning
  • Tål nötning, rivning och punkteringar
  • Latexbeläggning med upphöjd krinkelfinish ger säkert grepp i både torra och våta förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Latex
Färg Blått, Gult
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Naturgummi, Latex, Aramidfiber
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 8
EN388 Standard EN 388:3444, EN 388:3444C
För användning med (applikation) Tillämpningar för hantering av plåt och glas, återvinning, konservering och tappning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Grov
Liner material Aramidfiber
Foder Ofodrad
Modell 80-600-8
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Level 4
Serie ActivArmr™ 80-600
Tummen stil Vinge
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 25 cm