Läs mer
Ansell ActivArmr™ 80-400 Crinkle Latex-belagda isolerade handskar
Produktkod. 11716683 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
Produktkod. Storlek
11716683 9
1 options
Produktkod. 11716683 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 80400090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1804.00 SEK
    1153.53 SEK / 12 par
    Save 650.47 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termisk akrylfoder kombinerat med naturligt isolerande latexbeläggning ger skydd mot temperaturer ner till -°30 C (-°22 F) under korta perioder.
  • En handske för allmänt ändamål utformad för att ge isolering från kalla förhållanden
  • Termisk frottéögla akrylfoder med en naturligt isolerande latexbeläggning
  • Crinkle latexbeläggning ökar komforten och greppförmågan
  • Ljusgul färg förbättrar synligheten i svaga eller dåliga ljusförhållanden
  • Skydd mot temperaturer så låga som °15 °C (5 F) under längre perioder, och -°30 C (-22 °F) för kortvarig kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Klorerad Nej
Belagt område Palm, fingrar
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Skrynklig latex
Färg Hi-vis gul
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Hand Specifik
Material Akryl, Latex
Produkttyp Kyltåliga handskar
Storlek 9
Temperatur (engelska) Max. 480 °F (≤15 sek.)
Temperatur (metrisk) Max 250 °C (≤ 15 sek.)
För användning med (applikation) Konstruktion, frakt/mottagning och vinterbruk utomhus
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Skrynklig finish
Liner material Termisk akryl
Foder Fodrad
Serie 80-400
Temperatur (engelska) Min 5 °F (förlängd), -22 °F (Intermittent)
Temperatur (metrisk) Min. 15 °C (förlängd), -30 °C (intermittent)
Garnmätare 7