Läs mer
Ansell AlphaTec™ 15-554 Kemikaliebeständiga handskar
Produktkod. 12659701 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12659701 10 -
11742833 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
PVA beläggningen är vattenlöslig. Använd inte i vatten eller vattenbaserade lösningar.
Produktkod. 12659701 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 15554100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PVA beläggningen är vattenlöslig. Använd inte i vatten eller vattenbaserade lösningar.
PVA (polyvinylalkohol) vätske- och kemikaliebeständiga handskar är lämpliga för hantering av starka organiska kemikalier. Mjuk liner dämpar handen och absorberar svett.
  • PVA (polyvinylalkohol) beläggning: Avancerad motståndskraft mot aromatiska och klorerade lösningsmedel.
  • Anatomisk design: Säkra, formsydda handskyddshandskar.
  • Mjukt stickat foder i två delar: Minskad svett, förbättrad komfort.
  • PVA är vattenlöslig: Kontakt med vatten eller användning i miljöer med hög luftfuktighet minskar skyddet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN1149, EN16350
Klorerad Nej
Användningsområden Lab, Industriell
Färg Rött
Latexfri Ja
Material PVA
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 10
EN388 Standard EN 388:3121A, EN 388:3121
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER BCDFIJ
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Jämna
Liner material Sticka
Foder Fodrad
Modell 15-554
Kvantitet 1 par
Serie AlphaTec™ 15-554
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm