Läs mer
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 Nitril kemikaliebeständiga handskar
Produktkod. 12650862 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12650862
Brand: Ansell 37676110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitrilhandskar ger optimala resultat i våta eller torra arbetsmiljöer där kemikaliebeständighet är avgörande.
  • Högpresterande nitrilförening
  • Skyddar mot skavsår, skärsår, hakar och punkteringar
  • Innehåller inte proteinallergener
  • Upphöjt diamantmönster för ett säkert grepp på våta eller hala material
  • Formsydda fingrar, konturerad handflata och en avsmalnande handled skapar en bekväm, ergonomisk passform
  • Flockfoder håller händerna svala och torra
  • Idealisk för arbete inom köttbearbetning, avfettning av delar, bearbetning, avtorkning av delar och maskiner samt hantering av slangar, remmar och stålkedjor
  • Längd: 13 tum, tjocklek: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177.2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 1149
Klorerad Yes
Användningsområden Industrial
Färg Green
Fingertjocklek (engelska) 0.0169 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.43 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 0.0169 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.43 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 11
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
För användning med (applikation) Chemical plants and transportation, chemical processing, Oil refining and Petrochemicals, cleaning and de-greasing, exposure to chemicals, Solvents, hazardous liquids, PVC cements or standing Water, janitorial and maintenance work
Handske manschettstil Gauntlet
Greppdesign Reversed Lozenge
Liner material Cotton Flock
Foder Lined
Modell 37-676 11 117725
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Längd (engelska) 13 in.
Längd (metrisk) 33 cm