Läs mer
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 Nitril kemikaliebeständiga handskar
Produktkod. 12660862 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12660862
Brand: Ansell 37676070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitrilhandskar ger optimala resultat i våta eller torra arbetsmiljöer där kemikaliebeständighet är avgörande.
  • Högpresterande nitrilförening
  • Skyddar mot skavsår, skärsår, hakar och punkteringar
  • Innehåller inte proteinallergener
  • Upphöjt diamantmönster för ett säkert grepp på våta eller hala material
  • Formsydda fingrar, konturerad handflata och en avsmalnande handled skapar en bekväm, ergonomisk passform
  • Flockfoder håller händerna svala och torra
  • Idealisk för arbete inom köttbearbetning, avfettning av delar, bearbetning, avtorkning av delar och maskiner samt hantering av slangar, remmar och stålkedjor
  • Längd: 13 tum, tjocklek: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177.2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 1149
Klorerad Ja
Användningsområden Industriell
Färg Klart
Fingertjocklek (engelska) 0.0169 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.43 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 0.0169 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.43 mm
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 7
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
För användning med (applikation) Kemiska anläggningar och transport, kemisk bearbetning, Oljeraffinering och petrokemikalier, rengöring och avfettning, exponering för kemikalier, lösningsmedel, farliga vätskor, PVC-cement eller stående Vatten, vaktmästeri och underhållsarbete
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Omvänd sugtablett
Liner material Bomull flock
Foder Fodrad
Modell 37-676 7 117721
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 33 cm