Läs mer
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 Nitril kemikaliebeständiga handskar
Produktkod. 12680862 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12680862 9 12 par
12660862 7 12 par
12670862 8 12 par
12640862 10 12 par
12650862 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12680862 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 37676090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    799.70 SEK
    508.39 SEK / 12 par
    Save 291.31 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitrilhandskar ger optimala resultat i våta eller torra arbetsmiljöer där kemikaliebeständighet är avgörande.
  • Högpresterande nitrilförening
  • Skyddar mot skavsår, skärsår, hakar och punkteringar
  • Innehåller inte proteinallergener
  • Upphöjt diamantmönster för ett säkert grepp på våta eller hala material
  • Formsydda fingrar, konturerad handflata och en avsmalnande handled skapar en bekväm, ergonomisk passform
  • Flockfoder håller händerna svala och torra
  • Idealisk för arbete inom köttbearbetning, avfettning av delar, bearbetning, avtorkning av delar och maskiner samt hantering av slangar, remmar och stålkedjor
  • Längd: 13 tum, tjocklek: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177.2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 1149
Klorerad Ja
Användningsområden Industriell
Färg Klart
Finger Thickness (English) 0,0169 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.43 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0169 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.43 mm
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
Tjocklek (engelska) 15 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
För användning med (applikation) Kemiska anläggningar och transport, kemisk bearbetning, Oljeraffinering och petrokemikalier, rengöring och avfettning, exponering för kemikalier, lösningsmedel, farliga vätskor, PVC-cement eller stående Vatten, vaktmästeri och underhållsarbete
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Omvänd sugtablett
Liner material Bomull flock
Foder Fodrad
Modell 37-676 9 117723
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 33 cm