Läs mer
Ansell AlphaTec™ 19-026 Neopren-doppade handskar
Produktkod. p-139554 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
10
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 11761734
Brand: Ansell 19026080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Neoprenhandskar är designade för att skydda i applikationer där termiska och kemiska risker finns.
Idealisk för applikationer som involverar plätering, kretskortstillverkning, ångrengöring och hantering av bulkkemikalier.
  • Kombinerar den kemiska resistensen hos neopren med ett mjukt termiskt foder
  • Skyddar händerna mot intermittent kontakt med heta ytor upp till 400 °F (204 °C)
  • Ger lätt skärmotstånd
  • Avtagbart foder och integrerad hängslinga gör att handskar kan förvaras och torkas snabbt
  • Grov finish
  • Handske manschett
  • Färg: Svart
Ej för användning runt öppen låga eller för kontinuerlig nedsänkning i heta kemikalier eller vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 177-2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III, EN 407:32XX4X, EN 511:121
Användningsområden Industrial
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Neopren
Produkttyp Neoprene Gloves
Storlek 8
EN388 Standard EN 388:3122B, EN 388:3222
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AKLMPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
För användning med (applikation) Reparation och underhåll av utrustning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av fasta ämnen och vätskor, öppning och tömning av pumpventiler eller ledningar och lastning och lossning av processutrustning
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Grov
Liner material Fleece/jersey
Foder Fodrad
Modell 19-026 8 214022
Serie AlphaTec™ 19-026
Längd (engelska) 26 tum
Längd (metrisk) 66 cm